Merck
870740P
Avanti
16:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870740P, powder
Synonim(y):
heksadecylokoenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H77N10O16P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1043.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870740P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870740P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H68N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-64-22-20-39-28(45)18-19-40-35(48)32(47)37(2,3)24-57-63(54,55)60-62(52,53)56-23-27-31(59-61(49,50)51)30(46)36(58-27)44-26-43-29-33(38)41-25-42-34(29)44;;;/h25-27,30-32,36,46-47H,4-24H2,1-3H3,
Klucz InChI
XESJXIGUEOLPCN-PJGFIIEVSA-N
Opis ogólny
16:0 Eterowy koenzym A, znany również jako heksadecylo-CoA, jest tioeterowym analogiem palmitoilo-CoA. Ma zdolność hamowania lipazy trójglicerydów tłuszczowych (ATGL).[1]
Zastosowanie
16:0 Eterowy koenzym A jest stosowany jako inhibitor lipazy trójglicerydów tłuszczowych (ATGL).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870740P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harald M Nagy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(4), 588-594 (2014-01-21)
Adipose triglyceride lipase (ATGL) is required for efficient mobilization of triglyceride (TG) stores in adipose tissue and non-adipose tissues. Therefore, ATGL strongly determines the availability of fatty acids for metabolic reactions. ATGL activity is regulated by a complex network of