Merck
870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870730P, powder
Synonim(y):
(11Z-oktadecenoilo) koenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H77N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1083.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870730P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h9-10,26-28,32-34,38,49-50H
Klucz InChI
RHSWTCMGLCWEKJ-PIPRWYFSSA-N
Opis ogólny
Koenzym A 18:1(n7), znany również jako (11Z-oktadecenoilo) koenzym A, jest pochodną koenzymu A jednonienasyconego kwasu tłuszczowego kwasu wakcenowego (18:1 n7).
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (870730P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)