Kluczowe dokumenty
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
Wybierz wielkość
1 MG
972,00 zł
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
972,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860760P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)