Merck
860632P
Avanti
C14 dihydroceramide (d18:0/14:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860632P, powder
Synonim(y):
N-myrystoilo-D-erytro-spinganina
Wybierz wielkość
5 MG
458,00 zł
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
458,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H65NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860632P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860632P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Klucz InChI
UDTSZXVRDXQARY-IOWSJCHKSA-N
Opis ogólny
C14-dihydroceramid jest syntetycznym dihydroceramidem. Acylowanie sfinganiny mirystoylem (FA-CoA z łańcuchem acylowym C14) przez syntazę dihydro ceramidową 1,[1] daje C14-dihydroceramid.[2][3]
Zastosowanie
C14 dihydroceramid został użyty jako wzorzec do pomiaru stężenia metabolitów sfingolipidów w tkankach tłuszczowych za pomocą kwadrupolowej spektrometrii mas czasu przelotu (Q-TOF).[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860632P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Myristic acid increases the activity of dihydroceramide Delta4-desaturase 1 through its N-terminal myristoylation
Beauchamp E, et al.
Biochimie, 89(12), 1553-1561 (2007)
Erwan Beauchamp et al.
Biochimie, 89(12), 1553-1561 (2007-08-25)
Dihydroceramide Delta4-desaturase (DES) catalyzes the desaturation of dihydroceramide into ceramide. In mammals, two gene isoforms named DES1 and DES2 have recently been identified. The regulation of these enzymes is still poorly understood. This study was designed to examine the possible
Chain length-specific properties of ceramides
Grosch S, et al.
Progress in Lipid Research, 51(1), 50-62 (2012)
Selective knockdown of ceramide synthases reveals complex interregulation of sphingolipid metabolism
Mullen TD, et al.
Journal of Lipid Research, 52(1), 68-77 (2011)
Thomas D Mullen et al.
Journal of lipid research, 52(1), 68-77 (2010-10-14)
Mammalian ceramide synthases 1 to 6 (CerS1-6) generate Cer in an acyl-CoA-dependent manner, and expression of individual CerS has been shown to enhance the synthesis of ceramides with particular acyl chain lengths. However, the contribution of each CerS to steady-state