Merck
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H51NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.69
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available