Kluczowe dokumenty
860144P
Avanti
C18:0 GD3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
C18:0 Gangliozyd GD3 (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@@H]4CO)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)