Merck
860088P
Avanti
C20:0 GM1 (syntetyczny)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C20:0 GM1 (synthetic)
Wybierz wielkość
100 μG
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1270,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H138N4O31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1591.91
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (860088P-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)