Kluczowe dokumenty
850582P
Avanti
Laurdan
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(6-(dimetyloamino)naftaleno-2-ylo)dodekan-1-on, 6-dodekanoilo-2-dimetyloaminonaftalen
Wybierz wielkość
100 μG
723,00 zł
500 μG
2900,00 zł
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
723,00 zł
500 μG
2900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H35NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(C)(C)c1cc2c(cc(cc2)C(=O)CCCCCCCCCCC)cc1
Klucz InChI
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(6-(dimetyloamino)naftaleno-2-ylo) dodekan-1-on lub Laurdan jest pochodną naftalenu i jest fluorescencyjną sondą membranową.[1][2] Jest obecny na hydrofilowo-hydrofobowym interfejsie dwuwarstwy lipidowej, gdzie ogon kwasu laurynowego jest przyłączony do obszaru łańcucha acylowego fosfolipidów.[2]
Działania biochem./fizjol.
1-(6-(dimetyloamino)naftaleno-2-ylo) dodekan-1-on lub Laurdan wykazuje wrażliwość spektralną na stan fazy fosfolipidowej.[2] Wykazuje również właściwości fluorescencyjne.[3] Laurdan jest wykorzystywany w badaniach właściwości dwuwarstwowych błon naturalnych i sztucznych ze względu na jego wrażliwość na efekt relaksacji rozpuszczalnika.[4]
Opakowanie
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (850582p-100UG) 2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (850582p-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two-photon fluorescence microscopy of laurdan generalized polarization domains in model and natural membranes
Parasassi T, et al.
Biophysical Journal, 72(6), 2413-2429 (1997)
Quantitation of lipid phases in phospholipid vesicles by the generalized polarization of Laurdan fluorescence.
Parasassi T, et al.
Biophysical Journal, 60(1), 179-179 (1991)
Use of laurdan fluorescence intensity and polarization to distinguish between changes in membrane fluidity and phospholipid order
Harris F M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1565(1), 123-128 (2002)
Laurdan and Prodan as polarity-sensitive fluorescent membrane probes
Parasassi T, et al.
Journal of Fluorescence, 8(4), 365-373 (1998)