Kluczowe dokumenty
850536O
Avanti
8.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Synonim(y):
1-(8Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
Wybierz wielkość
634,90 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
634,90 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
masa cząsteczkowa
328.49 g/mol
opakowanie
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850536O-1g))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850536O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O)COC(CCCCCC/C=C\CCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h8-9,18,20-21H,2-7,10-17H2,1H3/b9-8-
Klucz InChI
CRXZGWVXXGFOLB-HJWRWDBZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)