Merck
850350P
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(15:0/15:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (850350P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850350P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850350P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850350P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
Klucz InChI
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny (PC) są cząsteczkami amfipatycznymi. PC stanowią około 40-50% wszystkich fosfolipidów komórkowych. Zwykle znajdują się na zewnętrznych płatkach dwuwarstwy błony biologicznej.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
15:0 PC (1,2-dipentadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany do przygotowania gigantycznych, jednokomórkowych pęcherzyków lipidowych (GUV). Został on użyty jako wewnętrzny standard do analizy lipidomiki w próbkach wątroby BXD i próbkach osocza.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może odgrywać istotną rolę w sygnalizacji różnicowania neuronów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850350P-200 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850350P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850350P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M U Rasheed et al.
The Science of the total environment, 733, 139110-139110 (2020-05-25)
Increased soil nitrogen (N), warming and bark herbivory all are expected to affect boreal forests in the future. We studied the effects of warming (0.5 °C and 4.0 °C above ambient air and soil temperature, respectively), moderate N addition (30 kg N ha-1 y-1) and bark
Thomas Andersen et al.
Soft matter, 10(24), 4268-4274 (2014-05-02)
We reveal that the gel to fluid phase transition causes spherical membrane vesicles to release a finite number of molecules in several consecutive and localized events. By locally melting Giant Unilamellar lipid Vesicles (GUVs), using an optically trapped gold nanoparticle
Luciana Paoletti et al.
IUBMB life, 63(9), 714-720 (2011-08-06)
Neuronal differentiation is characterized by neuritogenesis and neurite outgrowth, processes, which are critically dependent on membrane biosynthesis, and therefore, on the expression and regulation of enzymes involved in phospholipid biosynthesis. During the last decade a great effort was made to
Pooja Jha et al.
Cell systems, 6(6), 722-733 (2018-06-18)
The genetics of individual lipid species and their relevance in disease is largely unresolved. We profiled a subset of storage, signaling, membrane, and mitochondrial liver lipids across 385 mice from 47 strains of the BXD mouse population fed chow or
Yasuhiro Horibata et al.
Scientific reports, 10(1), 2845-2845 (2020-02-20)
StarD7 is a phosphatidylcholine (PC)-specific lipid transfer protein essential for the maintenance of mitochondrial PC composition, morphogenesis, and respiration. Here, we studied the role of StarD7 in skeletal myoblast differentiation using mouse myoblast C2C12 cells and human primary myoblasts. Immunofluorescence