Merck
850190P
Avanti
18:0-20:4 PI(5)P
powder
Synonim(y):
1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-5′-fosforan) (sól amonowa)
Wybierz wielkość
100 μG
1630,00 zł
500 μG
6480,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1630,00 zł
500 μG
6480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H90N2O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1001.17
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg (850190P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850190P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
5-fosforan fosfatydyloinozytolu (PI5P) jest monofosfoinozytydem. Występuje w jądrze, retikulum endoplazmatycznym, aparacie Golgiego i błonie plazmatycznej.[1]
Działania biochem./fizjol.
5-fosforan fosfatydyloinozytolu (PI5P) jest cząsteczką sygnałową zaangażowaną w kilka szlaków sygnalizacji komórkowej w komórkach nabłonkowych. Bierze udział w sygnalizacji komórek T.[1] Bierze również udział w pozytywnej regulacji autofagii.[2]
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850190P-100UG)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850190P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PI (5) P regulates autophagosome biogenesis
Vicinanza M, et al.
Molecular Cell, 57(2), 219-234 (2015)
An emerging role for PI5P in T cell biology
Nunes J A and Guittard G
Frontiers in immunology, 4, 80-80 (2013)