Merck
840862P
Avanti
18:0-18:2 PA
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
722.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840862P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840862P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,37H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
QCCKEVYCMGRONT-ZNKFQGFOSA-M
Opis ogólny
Phosphatidic acid (PA) is an amphipathic lipid, containing a polar head group and two long hydrophobic acyl chains. PA is anionic in nature and a membrane structural lipid. It acts as a parent compound for more complex membrane phospholipids.
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidic acid (PA) is a bioactive lipid and a secondary messenger. PA reacts with water and other phospholipids to produce lipid bilayers and multicomponent bilayers respectively.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840862P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid second messengers and Receptors
Encyclopedia of Endocrine Diseases, 77(3), 329-334 (2004)
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, 453-478 (2016)