Merck
810608C
Avanti
18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H98N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
926.32
Kod UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810608C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
stężenie
1 mg/mL (810608C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Zastosowanie
18:1Tempo PC has been used for the preparation of liposomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810608C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quenching of triplet state fluorophores for studying diffusion-mediated reactions in lipid membranes
Stromqvist J, et al.
Biophysical Journal, 99(11), 3821-3830 (2010)
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 226, 104849-104849 (2019-12-15)
pH (low) insertion peptide (pHLIP) is a polypeptide from the third transmembrane helix of bacteriorhodopsin. The pH-dependent membrane insertion of pHLIP has been conveniently exploited for translocation of cargo molecules and as a novel imaging agent in cancer biology due