Kluczowe dokumenty
810104P
Avanti
palmitic acid - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810104P, powder
Synonim(y):
kwas [16-N-(lissaminy rodaminy β sulfonylo)amino]palmitynowy
Wybierz wielkość
1 MG
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H61N3O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
812.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810104P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810104P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas palmitynowy (PA), nasycony kwas tłuszczowy, występujący w organizmie człowieka stanowi 20-30% wszystkich kwasów tłuszczowych.[1] Może być dostarczany z dietą lub wytwarzany endogennie z innych kwasów tłuszczowych, węglowodanów i aminokwasów. PA jest ważnym składnikiem oleju palmowego.[1] Rodamina Lissamine to fluorofor emitujący kolor czerwony, stosowany głównie w badaniach immunofluorescencyjnych.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810104P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry, 98(2) (1992)
Palmitic acid: Physiological role, metabolism and nutritional implications
Carta G, et al.
The Journal of Physiology (2017)
Palmitic acid: Physiological role, metabolism and nutritional implications
Carta G, et al.
Frontiers in Physiology, 8, 902-902 (2017)