Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 984,00 zł |
Informacje o tej pozycji
984,00 zł
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
metabolomics
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-23-25-27-29-31-33-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-6-3)47-39(41)34-32-30-28-26-24-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI key
GBJZXDTWQWPMDK-VYMFHCNISA-M
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form chloroform solution | form chloroform solution | form chloroform solution | form chloroform solution |
| packaging package of 1 × 1 mg | packaging package of 1 × 1 mg | packaging pkg of 1 × 1 mL | packaging pkg of 1 × 1 mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?