Merck
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3