Merck
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O5
Masa cząsteczkowa:
402.52
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2