Kluczowe dokumenty
700167P
Avanti
18:1 stigmasteryl glucose
6-O-oleoyl-stigmasteryl-β-D-glucose, powder
Synonim(y):
3-O-[(6′-O-oleoilo)-β-D-glukopiranozylo] stigmasterol
Wybierz wielkość
1 MG
691,00 zł
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
691,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H90O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700167P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700167P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Glukoza stigmasterylowa 18:1 zawiera grupę acylową 18:0 (oleinową) w pozycji C6 w cząsteczce glukozy i jest glukozydem acylowo-sterylowym (ASG).[1] 18:1 (oleinowy) jest głównym ASG w Arabidopsis.[2]
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w enzymach glukozylotransferazy UDP-glukoza:sterol (UGT) powoduje obniżenie poziomu 18:1 (oleinowego) i innych acylowych glukozydów sterolowych (ASG).[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700167P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathrin Schrick et al.
Lipids, 47(2), 185-193 (2011-08-11)
Establishment of sensitive methods for the detection of cellular sterols and their derivatives is a critical step in developing comprehensive lipidomics technology. We demonstrate that electrospray ionization tandem (triple quadrupole) mass spectrometry (ESI-MS/MS) is an efficient method for monitoring steryl
Daniel F Stucky et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 189-201 (2014-10-16)
Steryl glucosides (SG) are abundant steroid conjugates in plant membranes. Beyond structural roles in lipid bilayers, functions in sugar transport, storage, and/or signalling are predicted. UDP-glucose:sterol glucosyltransferase 80A2 (UGT80A2) and UGT80B1, which share similarity to fungal counterparts, are implicated in