Kluczowe dokumenty
600310AVT
Avanti
60 mL Boston Round
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Bursztynowa butelka o pojemności 60 ml z wąskim otworem i zakrętką wyłożoną PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opakowanie
Opakowanie 1 butelka 60 ml (600310-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)