Merck
330721C
Avanti
15:0-18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-pentadekanoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosforan (sól sodowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68NaO8P
Masa cząsteczkowa:
682.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(38)44-34(33-43-45(39,40)41)32-42-35(37)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,34H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/b18-17-;/t34-;/m1./s1
Klucz InChI
AGQRHYAIHYEIKS-VHXSBDGESA-M
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330721C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)