Kluczowe dokumenty
330271W
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(karboksymetylo)-amid kwasu 5β-cholanowego (2,2,4,4-d4)-3α,12α-diolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39D4NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.12
Formularz
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Klucz InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330271W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)