Kluczowe dokumenty
330001S
Avanti
E06 mAb
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X PBS (Phosphate Buffered Saline) with 0.27 mM Na2 EDTA
Synonim(y):
E06 mAb, T15 antibody
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Próba
>95%
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 0.1 mL (polypropylene tube with screw cap (330001S-100ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 330001S
stężenie
1 mg/mL (330001S-100ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)