Z767913
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 8 mL flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 16 x 8 mL flask
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000627
dł. × szerokość
79 mm × 79 mm
Opis ogólny
Aluminiowy blok z płaskim dnem H 135.102 do użytku z różnymi mieszadłami magnetycznymi IKA®. Do korzystania z bloku wymagana jest płyta wsporcza H 135.10 bez uchwytu lub płyta wsporcza H 135.11 z uchwytem.
Cechy i korzyści
- Mieści 16 kolb o pojemności 8 ml
- Średnica otworu: 17,5 mm
- Głębokość otworu: 23,5 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)