Kluczowe dokumenty
Z767905
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 4 mL flask
Wybierz wielkość
1 EA
429,00 zł
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
429,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 16 x 4 mL flask
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000626
dł. × szerokość
79 mm × 79 mm
Opis ogólny
Aluminiowy blok z płaskim dnem H 135.101 do użytku z różnymi mieszadłami magnetycznymi 1385. Do korzystania z bloku wymagana jest płyta wsporcza H 135.10 bez uchwytu lub płyta wsporcza H 135.11 z uchwytem.
Cechy i korzyści
  • Mieści 16 kolb o pojemności 4 ml
  • Średnica otworu: 15,2 mm
  • Głębokość otworu: 18,5 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)