Kluczowe dokumenty
Z767859
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Elektroniczne mieszadła podwieszane, mieszadła laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Produkt Z767859 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opis
temp sensor PT-1000
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4090001
zakres pomiaru temperatury
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametry
0/4-530 rpm speed
szer. × wys. × śr.
91 mm × 379 mm × 231 mm
wałek śr. × dł.
16 mm × 220 mm
pojemność mieszadła
100 L
moc wyjściowa
76 W
Opis ogólny
Niezwykle wydajne mieszadło laboratoryjne do zastosowań o wysokiej lepkości dla ilości do 100 l (H2O). Wyposażone jest w zdejmowany kontroler bezprzewodowy i cyfrowy wyświetlacz TFT. Automatycznie dostosowuje prędkość za pomocą technologii sterowanej mikroprocesorem w zakresie prędkości 0/4 - 530 obr/min (dwa zakresy prędkości). Mieszadło jest wyposażone w interfejs RS 232 i USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego umożliwia pomiar zmian lepkości. Zainstalowane obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne odcięcie w warunkach przeciążenia. Ciągłe porównywanie prędkości obrotowej wału z prędkością pożądaną jest utrzymywane, a odchylenia są regulowane automatycznie. Gwarantuje to stałą prędkość nawet przy zmianach lepkości próbki.
  • Wielojęzyczny wyświetlacz TFT
  • Programowalne funkcje
  • Zintegrowany pomiar temperatury
  • Praca interwałowa
  • Funkcja timera
  • Regulowany obwód bezpieczeństwa
  • Funkcja blokady
  • Bezstopniowa regulacja prędkości
  • Ochrona przed przeciążeniem
  • Krótkotrwałe przeciążenie
  • Smukła obudowa
  • Cicha praca
  • Wyświetlacz kodów błędów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)