Kluczowe dokumenty
Z767301
1591 przenośny system schowków z portami gazowymi
large size neoprene gloves with clamping rings
Wybierz wielkość
1 EA
9960,00 zł
9960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
9960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H50028-2001
Opis ogólny
Lekka, samodzielna, przenośna szafa izolacyjna posiada dwa porty gazowe z tyłu obudowy, które umożliwiają użytkownikom tworzenie środowisk pracy z określonymi gazami. Duże akrylowe okno z okrągłymi portami na rękawice o średnicy 6 cali umożliwia bezpieczny podgląd operacji, a boczny port o średnicy 8 cali pozwala na łatwe wkładanie materiałów i sprzętu.
  • Ekonomiczna jednostka zabezpieczająca idealna do szybkiej konfiguracji w dowolnym miejscu
  • Porty gazowe ze stożkowym złączem akceptują rurki o średnicy wewnętrznej od1/4 cala do 3/8 cala i mają łatwo obracające się korki PTFE
  • Duże rękawice neoprenowe o długości 22 cali (zainstalowane 20 cali) i okrągłe pierścienie zaciskowe portów 6 cali(w zestawie)
  • Zaokrąglone narożniki ułatwiające czyszczenie
  • Korpus uformowany z LDPE
  • Wymiary całkowite: 68,5 szer. x 33 gł. x 55 cm wys. (27 x 13 x 22 cale); porty gazowe wystają 2,6 cala z tyłu obudowy
  • Pojemność wewnętrzna: 86,6 l
  • Waga transportowa: 17,2 kg (38 funtów)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)