Kluczowe dokumenty
Z765333
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size XS
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Produkt Z765333 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
blue nitrile
rozmiar
XS
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
opakowanie
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
producent / nazwa handlowa
Microflex UF-524-XS
dł. × grubość
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Opis ogólny
Unikalna miękka formuła 7638 dopasowuje się do dłoni bez wysiłku, jakby była drugą skórą. W testach terenowych użytkownicy noszący Ultraform faktycznie doświadczyli wzrostu wydajności zadań motorycznych w porównaniu z gołą ręką.
Musisz sam poczuć, jakie to uczucie.
Informacje prawne
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)