Kluczowe dokumenty
Z759872
Ohaus® Traveller balance
Model TA302, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Synonim(y):
wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 80251649
zakres pomiaru
resolution: 0.01 g
zakres pomiaru nośności
300 g
Parametry
10-40 °C temp. range
30-90% humidity limit
W × H × depth
149 mm × 73 mm × 224 mm
wyświetlacz szer. × wys.
84 mm × 17 mm
platforma śr.
120 mm
moc baterii
4 AA (batteries not included)
Opis ogólny
Seria Ohaus Traveler została zaprojektowana z unikalną osłoną przeciwwiatrową, która oferuje możliwość ważenia podczas użytkowania i "układania w stosy" podczas przechowywania. Unikalna konstrukcja osłony przeciwwiatrowej pomaga w łatwym usuwaniu środkowej części, która zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. W modelach 150 g i 300 g znajduje się blokada kalibracji i dostarczane są odważniki kalibracyjne. Dzięki odpowiedniemu połączeniu wydajności i funkcji, Traveler doskonale nadaje się do podstawowych zastosowań ważenia. Urządzenie może być zasilane 4 bateriami "AA" z automatycznym wyłączaniem lub dołączonym zasilaczem sieciowym.
Dostarczane z europejskimi 2-pinowymi wtyczkami Schuko i brytyjskimi 3-pinowymi wtyczkami.
  • Weigh-Thru Draftshield
  • Osłona przeciwoblodzeniowa z możliwością sztaplowania
  • Opcjonalna łączność USB lub RS232
  • Zasilanie bateryjne lub sieciowe.
Inne uwagi
Baterie nie są dołączone.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)