Merck
Z755621
Mortexer Multi-Head vortexer
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonim(y):
mikser rurowy, wir, worteksator rurowy
Wybierz wielkość
1 EA
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
orbit: 3 mm
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1005-E with UK plug
Parametry
200-3400 rpm speed
4-65 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
5 in. (13 cm) × 6.3 in. (16 cm) × 6.7 in. (17 cm)
Opis ogólny
Mortexer to WIĘCEJ niż standardowy mikser vortex. Unikalna konstrukcja głowicy Multi-Head(w zestawie) obejmuje tradycyjną głowicę kubkową do mieszania ogólnego przeznaczenia, a także mieści do ośmiu probówek do mikrowirówki.
System napędowy zapewnia płynne wirowanie, jednocześnie minimalizując hałas i nadmierne wibracje. Skutkuje to cichszą, wydajniejszą i trwalszą pracą. Zwiększona prędkość obrotowa do 3400 obr/min zapewnia natychmiastowe wirowanie nawet największych próbek, w tym pełnych probówek o pojemności 50 ml.
  • Nóżki ssące "No-walk"
  • Kompatybilność z chłodniami/inkubatorami
  • Elektroniczne elementy sterujące odporne na zalanie
Informacje prawne
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)