Kluczowe dokumenty
Z748277
Sigma-Aldrich
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
aparat do destylacji frakcyjnej, aparat do destylacji krótkodystansowej, aparat do destylacji próżniowej, aparat kugelrohr, aparatura destylacyjna, destylacja kugelrohr, szklana aparatura destylacyjna
Wybierz wielkość
1 EA
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
single-neck
spherical
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Szklana kolba o grubych ściankach z solidnym wspornikiem, który mocuje się do sprzęgła napędowego silnika Kugelrohr. Napełnić kolbę ładunkową w jednej trzeciej materiałem nadającym się do destylacji.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)