Kluczowe dokumenty
Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
Synonim(y):
klipsy do komór wilgotności
About This Item
Kod UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H50025-0320
śr. zewn. otworu
8 in.
Opis ogólny
Kompatybilny z rękawicami Scienceware Economy (seria T50024) i sidENTRY.
  • Pierścień jest regulowany
  • Mocno mocuje rękawicę do pojemnika na rękawice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)