Merck
Z744083
Sigma-Aldrich
H-Genie® Lite
Synonim(y):
12101 Lite wysokociśnieniowy generatorH2, 12101 Lite inteligentny generator wodoru, 12101 Lite generator wodoru
About This Item
Kod UNSPSC:
26111604
NACRES:
NA.22
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz (Plug types: Type B, Type C, Type J, Type G)
Parametry
(Hydrogen Production Rate: 1 NL/min)
(Output Pressure Range: 1-50 bar)
(Recommended environment: Ventilated laboratory fume hood)
(Water consumption rate: 200 mL/hr)
(Water requirements: Deionized water (recommended conductivity < 1µS/cm))
(Water reservoir capacity: 3L)
Wys. jednostki × szer. × gł.
385 mm × 365 mm × 476 mm
masa
33.7 kg (unit)
dopasowywanie
1/8 in. Swagelok outlet tube (stainless steel)
Opis ogólny
Jest to stacjonarny generator wodoru do użytku w procesach wsadowych. Wytwarzając gazowy wodór z wody pod ciśnieniem do 50 barów (725 psi) na żądanie, jest to łatwe i bezpieczne rozwiązanie zastępujące butle z wodorem i minimalizujące zagrożenie gazemH2 na miejscu. Ten kompaktowy laboratoryjny generator wodoru wytwarza wodór o czystości 3,0 z wody pod ciśnieniem od 1 do 50 barów przy natężeniu przepływu 1 l/min.
Idealny do płynnych eksperymentów opartych na wodorze z wieloma systemami wsadowymi, konfiguracja tego wysokociśnieniowego inteligentnego generatora wodoru jest tak prosta, jak kliknięcie i uruchomienie.
12101 Lite wykorzystuje wkłady oczyszczające wodę 12101 Lite (Z744084) do wytwarzania wodoru.
Zastosowanie
GeneratorH2 przeznaczony do użytku z balonami, wytrząsarkami Parr i reaktorami ciśnieniowymi.
Cechy i korzyści
  • Bezpieczeństwo wodoru: Wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, takie jak wbudowane wewnętrzne detektory wycieku wodoru.
  • Łatwość użytkowania: Zdolny do wytwarzania wodoru z wody dejonizowanej, z prostą konfiguracją typu "kliknij i idź". Dzięki ekranowi dotykowemu wystarczy ustawić wymagane ciśnienie lub czas i nacisnąć przycisk start. Upraszcza proces uwodorniania, ponieważ jest kompatybilny z dowolnymi reaktorami i balonami; ponadto można uruchomić wiele reaktorów za pomocą jednego 12101 Lite.
  • Kompaktowy generator wodoru: Działa jako alternatywa oszczędzająca miejsce. Nie musisz już martwić się o butle z wodorem w laboratorium, ponieważ ten generator wodoru o wysokiej czystości można łatwo przenosić między wyciągami.
Informacje prawne
H-Genie is a registered trademark of ThalesNano Energy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)