Kluczowe dokumenty
Z743964
Ohaus® Scout® STX Touchscreen Balance
Model STX621, capacity, 620 g, resolution, 0.1 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
capacity 620 g
resolution 0.1 g
Model STX621
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253066
platforma dł. × szer.
5.5 in. (140 mm) × 6.7 in. (170 mm)
Opis ogólny
Zastosowania: Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, sumowanie, określanie gęstości, podtrzymywanie wyświetlacza, ważenie kretów
Wyświetlacz: 4,3" (109 mm) kolorowy graficzny ekran dotykowy VGA z jasnością regulowaną przez użytkownika
Obsługa: Zasilacz sieciowy (w zestawie) lub 4 baterie AA (brak w zestawie)
Komunikacja: RS232, USB Host, USB Device, Ethernet lub Bluetooth (dostępne jako akcesoria)
Konstrukcja: Obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, osłona przeciwprzeciągowa z ABS (tylko modele 1mg), hak do ważenia poniżej, blokada transportowa, przełącznik ręcznej blokady kalibracji, szczelina bezpieczeństwa, regulowane nóżki poziomujące, podświetlany wskaźnik poziomu z przodu
Cechy konstrukcyjne: Wskaźnik stabilności, możliwość sztaplowania z dołączoną pokrywą do przechowywania (z wyjątkiem modeli 1 mg), mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, masa kalibracyjna zakresu dołączona do modeli o pojemności do 620 g.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)