Z743810
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 250, size 200 μL, racked, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
HLT 250
racked
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3551-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki bez filtra o niskiej retencji
- Hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna końcówki ułatwia uzyskanie dokładnych danych.
- Stojaki na zawiasach umożliwiają łatwy dostęp do końcówek.
- Kompatybilne ze związkami radioaktywnymi, lepkimi materiałami, odczynnikami PCR i nie tylko.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)