Z743795
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, reload tower, sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
ART 200
reload tower
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3551-05-RT
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL