Z743781
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
reload tower
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
ART 1000
reload tower
opakowanie
pkg of 5X560 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3101-05-RT
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)