Kluczowe dokumenty
Z743756
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
Pure 1000L, size 1000 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
Wybierz wielkość
4 X 768 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 768 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
Pure 1000L
hinged rack
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3781-05-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
System przeładowania 724SoftFit-Lz końcówkami o niskiej retencji to kompletna oferta końcówek do pipet kompatybilnych z pipetorami 7108. Ten unikalny system zapewnia wstępnie załadowane końcówki do pipet w kolorowych wkładkach według wielkości objętości z opcją łatwego w użyciu zestawu do ponownego ładowania "push down". Do wyboru są sterylne lub niesterylne końcówki w pięciu rozmiarach objętości. Za każdym razem pipetuj próbki z dokładnością i precyzją, jakiej oczekujesz od pipety.
Cechy i korzyści
  • Końcówki o niskiej retencji.
  • Wieże do wielokrotnego ładowania są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów plastikowych i przestrzeń magazynową.
  • Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
  • Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)