Kluczowe dokumenty
Z676993
ART® low retention SoftFit L Reload System
maximum volume 1000 μL, Tip design ART 1000L, Reload insert
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
Wybierz wielkość
4 X 768 EA
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 768 EA
3690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000L
opakowanie
pack of 768 ea (4 packs of 768 inserts)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2779-05-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1000 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z systemem LTS, system Molecular Bio Products Softfit L Reload System zapewnia końcówki do pipet z barierą ART w kolorowych wkładach oznaczonych według wielkości objętości. Do wyboru jest pięć rozmiarów objętości końcówek pipet z opcją technologii niskiej retencji.
Każda pojedyncza wkładka w systemie przeładowania Softfit L jest wyraźnie oznaczona zarówno numerem produktu, jak i numerem partii, co pozwala badaczom cieszyć się oszczędnością miejsca i korzyściami środowiskowymi systemu przeładowania końcówek bez utraty identyfikowalności produktu.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)