Z743699
ART® Barrier Tip
ART 1000E, size 1000 μL, individually wrapped, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
Wybierz wielkość
783,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
783,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
individually wrapped
ART 1000E
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2079EIW
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki barierowe ART zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
- Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
- Sztaplowane opakowanie końcówek barierowych umożliwia przejście końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
- Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
- Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
- Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
- Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
- Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)