Kluczowe dokumenty
Z676837
ART® barrier tip
Empty reload rack, size , large, for 1000ul tips
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
sterylność
non-sterile
Właściwości
Empty reload rack
for 1000ul tips
opakowanie
pack of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2008-ER
metody
PCR: suitable
rozmiar
, large
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Samouszczelniające się końcówki barierowe ART są dostarczane w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Sterylny system przeładunku końcówek barierowych łączy w sobie indywidualnie pakowane blistry wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu i nowe stojaki na zawiasach. Wciskany pojemnik na blistry z łatwością umieszcza końcówki barierowe ART w stojakach na zawiasach, zapewniając możliwość układania ich w stosy, oszczędność miejsca i łatwą obsługę jedną ręką. Puste stojaki na zawiasach umożliwiają łatwą konwersję do systemu przeładunkowego ART.
Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek.
Dostępne jako wkłady przeładunkowe składające się ze sterylnych, wstępnie załadowanych blistrów z 96 końcówkami z lub bez stojaków na zawiasach. Puste stojaki na zawiasach są również dostępne osobno.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)