Z743184
Julabo® bath covers
lift-up transparent cover to fit Pura 30
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970584
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pokrywa na zawiasach do użytku z łaźnią wodną PURA 30 zmniejsza parowanie płynu do kąpieli i oszczędza energię. Unosząca się para jest odprowadzana z powrotem do łaźni. Oznacza to, że płyn do kąpieli pozostaje w łaźni, a cykle napełniania są wydłużone. Dodatkową korzyścią jest to, że pokrywa zapobiega zanieczyszczeniu próbek w łaźni.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)