Kluczowe dokumenty
Z743167
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO CD-B39
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970293
Opis ogólny
Płaska pokrywa wanny ze stali nierdzewnej zmniejsza parowanie płynu do kąpieli i oszczędza energię. Unosząca się para jest odprowadzana z powrotem do wanny. Oznacza to, że płyn w łaźni pozostaje w łaźni, a cykle napełniania są wydłużone. Dodatkową korzyścią jest to, że pokrywa zapobiega zanieczyszczeniu próbek w łaźni.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)