Kluczowe dokumenty
Z743068
Julabo® CORIO CD refrigerated/heating circulator
CD-600F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -35 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012704
temp measuring range
-35 °C, accuracy: 150 °C
objętość użytkowa łaźni
5 L (7.5 L)
Opis ogólny
Cyrkulatory chłodząco-grzewcze z nowej serii CORIO wyróżniają się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Są idealne do wszystkich standardowych zadań i rutynowych prac w laboratoriach i przemyśle.
  • Modele do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
  • Bardzo cicha praca
  • Łatwe przełączanie z obiegu wewnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie
  • Złącza pompy zewnętrznej (M16x1)
  • Interfejs USB
  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja wężownicy chłodzącej zapewnia więcej użytecznej przestrzeni w zbiorniku wanny
  • Pokrywa wanny i kran spustowy w zestawie
  • Zdejmowana kratka wentylacyjna
  • Jednostka chłodnicza bez bocznych otworów wentylacyjnych
  • Klasa III (FL) zgodnie z normą DIN 12876-1
Zastosowanie
Kontrola temperatury próbek w kąpieli cyrkulacyjnej lub kontrola temperatury w aplikacji zewnętrznej. Na przykład: komory pomiarowe, refraktometry, polarymetry, fotometry, wiskozymetry, fermentory, komory do elektroforezy, kolumny chromatograficzne, wyparki obrotowe, reometry i inne.
Cechy i korzyści
  • Modele do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
  • Bardzo cicha praca
  • Łatwe przełączanie z obiegu wewnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie
  • Złącza pompy zewnętrznej (M16x1)Interfejs USB
  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja wężownicy chłodzącej zapewnia więcej użytecznej przestrzeni w zbiorniku wanny
  • Pokrywa wanny i kran spustowy w zestawie
  • Zdejmowana kratka wentylacyjna
  • Jednostka chłodnicza bez bocznych otworów wentylacyjnych
  • Klasa III (FL) zgodnie z normą DIN 12876-1
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)