Kluczowe dokumenty
Z742888
Kern 572 series precision balances
Kern 572-33, weighing capacity 1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
3630,00 zł
3630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
3630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 572-33
zakres pomiaru nośności
1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
platforma śr.
150 mm
Opis ogólny
Dzięki wielu typowym funkcjom laboratoryjnym, takim jak np. funkcja receptury, oznaczanie procentowe, prowadzenie dokumentacji GLP, w połączeniu z wysokim poziomem precyzji, KERN 572 jest niezawodnym partnerem w codziennej pracy w laboratorium.
Solidna obudowa z odlewu aluminiowego zapewnia stabilność, chroni elementy technologii ważenia i jest wystarczająco wytrzymała, aby sprostać codziennemu użytkowaniu.
Pierścieniowa osłona przeciwwiatrowa w standardzie, tylko dla modeli z płytką ważącą o rozmiarze 106 mm, przestrzeń ważenia Ø×H 157×43 mm
Hak do ważenia podłogowego, standard dla modeli
z [d] = 0,001 g
Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)