Wstecz
Kern 572 series precision balances
Products
Kategoria produktu
balances (12)
Producent
Średnica (mm)
Nośność (g)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-12 of 12
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z742894
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-49, weighing capacity 16000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742887
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-32, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742895
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-55, weighing capacity 20000 g, accuracy: 0.05 g, precision: ±0.25 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742891
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-39, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742896
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-57, weighing capacity 24000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742893
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-45, weighing capacity 12000 g, accuracy: 0.05 g, precision: ±0.15 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742890
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-37, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742892
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-43, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742889
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-35, weighing capacity 2400 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742885
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-30, weighing capacity 240 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742888
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-33, weighing capacity 1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742886
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-31, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g