Kluczowe dokumenty
Z742756
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49A, weighing capacity 6000 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 440-49A
zakres pomiaru nośności
6000 g
szer. × głębokość × wys.
165 mm × 230 mm × 80 mm
platforma szer. × dł.
150 mm × 170 mm
masa
~1 kg
moc baterii
9 V
Opis ogólny
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)