Z742582
Mini-Centrifuge with 2 rotors
blue, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic lid
Właściwości
CSA approved
to hold 16 0.2 mL tubes
to hold 2 8 PCR strips
to hold 6 1.5/2.0 Ml tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSC1006-B
Parametry
6600 rpm speed
6600 rpm
metody
centrifugation: suitable
masa
2.2 lb
kolor
blue
clear lid
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wirówka Benchmark Scientific BSC1006-B działa przy 115 V/60 Hz w zakresie temperatur od 4 stopni C do 50 stopni C. Wiruje z prędkością do 6600 obrotów na minutę i ma niebieski kolor. Wirówka ma wymiary 3,9 x 5,0 x 5,4 cala/10,0 x 12,6 x 13,8 cm (wys. x szer. x gł.). (H to wysokość, pionowa odległość od najniższego do najwyższego punktu; W to szerokość, pozioma odległość od lewej do prawej; D to głębokość, pozioma odległość od przodu do tyłu).
Wirówka służy do wirowania płynów o różnej gęstości w celu oddzielenia różnych części, zwykle próbek krwi i DNA. Wirówki składają się z głównego korpusu lub obudowy i wirującego rotora. Probówki z materiałem komórkowym zawieszonym w cieczy są wkładane do wirnika i obracane z różnymi prędkościami w celu oddzielenia składników. Wirówki są używane w laboratoriach medycznych, przemysłowych i badawczych, a także w środowiskach akademickich i klinicznych.
Co znajduje się w opakowaniu?
Miniwirówka Benchmark
Rotor o stałym kącie obrotu z sześcioma miejscami
Rotor do probówek z paskami PCR
(6) adapterów do dodatkowych rozmiarów probówek
Klucz do wyjmowania rotora
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)