Z742537
MyTemp™ 65HC Digital heating and cooling incubator, includes two stainless steel shelves
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
inkubator naukowy benchmark, inkubator z ogrzewaniem i chłodzeniem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel (shelf 12x15 inch)
Właściwości
accuracy 0.5 °C (at 37 C)
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 1 °C (at 37 C)
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2265-HC
Parametry
0-60 °C temp. range
pojemność
65 L × 2.3 ft3
(65L/2.3 cu ft)
rozmiar
15.75 in. (40 cm) × 12.75 in. (32 cm) × 19.75 in. (50 cm), interior
21.25 in. (54 cm) × 21 in. (53 cm) × 39.35 in. (99 cm), exterior
masa
117 lb (56 kg)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Równomierny transfer ciepła dzięki wewnętrznej komorze ze stali nierdzewnej i technologii wymuszonego obiegu powietrza.
- Wbudowane wewnętrzne gniazdo zasilania dla wytrząsarki, rockerów itp.
- Zaprojektowany do użytku stojącego na podłodze lub na blatach o wysokości mniejszej niż 32 cale
- Nadaje się do zastosowań BOD i Drosophila .
- Duży wyświetlacz cyfrowy do wizualizacji temperatury i czasu inkubacji.
- Wyposażony w wewnętrzne oświetlenie dla lepszej wizualizacji komory.
- Wydajny kompresor utrzymuje temperaturę 0°C.
- Dostarczana z dwiema półkami o regulowanej wysokości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)