Nowo opracowane, wysokowydajne mieszadło, idealne do dużych objętości mieszania, lepkich mediów, mieszania na dużych odległościach lub w niekorzystnych warunkach dna naczynia.
Ponad 4-krotnie wyższy przenoszony moment obrotowy, bezkonkurencyjnie zwiększony efekt mieszania w porównaniu z konwencjonalnymi mieszadłami, wysokoenergetyczne i długotrwałe stabilne pole magnetyczne, brak efektu rozmagnesowania, wklęsła konstrukcja zapewniająca minimalną powierzchnię łożyska i niezawodny obrót, trójkątny kształt zapewniający dużą siłę ścinającą, lepszy efekt mieszania przy niższej prędkości obrotowej.
300 znacznie wyższa prędkość obrotowa, wysokiej jakości, równomierna i szczelna powłoka PTFE, zgodność z FDA, możliwość sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 stopni C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)