Kluczowe dokumenty
Z742347
2MAG Asteroid extra strength stirring bar
diam. × L 14 mm × 25 mm
Synonim(y):
magiczna pchła, stirbar
Wybierz wielkość
1 EA
201,00 zł
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
201,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE cover
interior (SmCo)
triangular
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 44025
śr. × dł.
14 mm × 25 mm
masa
0.02 kg
Opis ogólny
Nowo opracowane, wysokowydajne mieszadło, idealne do dużych objętości mieszania, lepkich mediów, mieszania na dużych odległościach lub w niekorzystnych warunkach dna naczynia.
Ponad 4-krotnie wyższy przenoszony moment obrotowy, bezkonkurencyjnie zwiększony efekt mieszania w porównaniu z konwencjonalnymi mieszadłami, wysokoenergetyczne i długotrwałe stabilne pole magnetyczne, brak efektu rozmagnesowania, wklęsła konstrukcja zapewniająca minimalną powierzchnię łożyska i niezawodny obrót, trójkątny kształt zapewniający dużą siłę ścinającą, lepszy efekt mieszania przy niższej prędkości obrotowej.
300 znacznie wyższa prędkość obrotowa, wysokiej jakości, równomierna i szczelna powłoka PTFE, zgodność z FDA, możliwość sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 stopni C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)